Merck
638072
Sigma-Aldrich
2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxybiphenyl
greener alternative
98%
Synonym(e):
SPhos, S-Phos
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H35O2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Kumada Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 10
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Less Hazardous Chemical Syntheses
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
164-166 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H35O2P/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3
InChIKey
VNFWTIYUKDMAOP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SPhos [2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxybiphenyl] ist ein luftstabiler, elektronenreicher Biaryl-Phosphin-Ligand, der von der Buchwald-Gruppe entwickelt wurde, um die Reaktivität der Palladiumkatalyse bei Kreuzkupplungen zu fördern.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen im Einklang stehen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der überarbeiteten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien „Abfallvermeidung“, „Ungefährlichere Synthesen“ und „Von Natur aus sicherere Chemie zur Unfallvermeidung“ der Grünen Chemie aufweisen. Klicken Sie bitte hier , um die DOZN-Scorecard anzuschauen.
Anwendung
Erfahren Sie mehr über Buchwald-Phosphin-Liganden
Für kleinformatige und Hochdurchsatz-Anwendungen ist dieses Produkt auch als ChemBeads erhältlich(932191)
SPhos kann als Ligand in folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • Palladium-katalysierte Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung zwischen Boc-geschütztem Aminomethyltrifluorborat und Aryl- bzw. Hetarylchloriden zur Bildung der jeweiligen Aminomethylarene.
  • Palladium-katalysierte Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung zwischen einem 4-Methyl-substituierten Piperidinyl-Zink-Reagenz und unterschiedlichen Aryl- bzw. Heteroaryliodiden zur Bildung verschiedener substituierter Piperidine.
  • Intramolekulare Suzuki-Miyaura-Kupplung zur Bildung des 18-gliedrigen makrozyklischen Rings während der mehrstufigen Synthese von Riccardin C.
Wird zusammen mit Palladium zur Bildung eines hochaktiven Katalysators zum Aufbau von C-N-Bindungen verwendet.
Universell genutzter Ligand für die Suzuki-Miyaura-Kupplung; Arylchloride, gehinderte Biaryle, Heterobiaryle.
Rechtliche Hinweise
Verwendung unterliegt Patenten: US 6307087; EP 1097158; JP 5758844; CA 2336691
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
What makes for a good catalytic cycle? A theoretical study of the SPhos ligand in the Suzuki?Miyaura reaction
Kozuch, Sebastian, and Jan ML Martin
Chemical Communications (Cambridge, England), 47.17, 4935-4937 (2011)
Highly diastereoselective arylations of substituted piperidines
Seel, Stephanie, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133.13, 4774-4777 (2011)
Use of the SPhos Ligand to Suppress Racemization in Arylpinacolboronate Ester Suzuki Couplings Involving ?-Amino Acids. Synthesis of Biaryl Derivatives of 4-Hydroxyphenylglycine, Tyrosine, and Tryptophan
Prieto, Monica, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74.23, 9202-9205 (2009)
Synthesis of riccardin C and its seven analogues. Part 1: The role of their phenolic hydroxy groups as LXR? agonists
Hioki, Hideaki, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 19.3, 738-741 (2009)
Evidence for the formation and structure of palladacycles during Pd-catalyzed C-N bond formation with catalysts derived from bulky monophosphinobiaryl ligands.
Eric R Strieter et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(6), 925-928 (2005-12-29)