Wichtige Dokumente
417580
4-Vinylphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
(4-Ethenylphenyl)boronic acid, (p-Vinylphenyl)boronic acid, 4-Styrylboronic acid, 4-Vinylbenzeneboronic acid, p-Vinylbenzeneboronic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
190-193 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6,10-11H,1H2
InChIKey
QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)