Wichtige Dokumente
486744
2-Propanol-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Isopropyl-2-13C-alkohol
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Schüttdichte
0.798 g/mL
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[13CH](C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3+1
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-LBPDFUHNSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?