Wichtige Dokumente
663085
(5S)-(−)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-Imidazolidinon-Dichloressigsäure
97%
Synonym(e):
(5S)-2,2,3-Trimethyl-5-phenylmethyl-4-imidazolidinon-dichlorethansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
122-126 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
phenyl
SMILES String
OC(=O)C(Cl)Cl.CN1C(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.C2H2Cl2O2/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;3-1(4)2(5)6/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H,(H,5,6)/t11-;/m0./s1
InChIKey
YZRAPAXOLQHZSE-MERQFXBCSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?