Merck
657670
Sigma-Aldrich
Poly(2-dimethylamino)ethylmethacrylat) Methylchlorid quaternäres Salz
Synonym(e):
MADQUAT, Poly-(2-methacryloxyethyltrimethylammoniumchlorid)
About This Item
Lineare Formel:
(C9H18ClNO2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
solid
Qualitätsniveau
Löslichkeit
H2O: soluble
methanol: soluble
InChI
1S/C9H18NO2.ClH/c1-8(2)9(11)12-7-6-10(3,4)5;/h1,6-7H2,2-5H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
RRHXZLALVWBDKH-UHFFFAOYSA-M
Physikalische Eigenschaften
Cationic polyelectrolyte
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Direct Synthesis of Well-Defined Quaternized Homopolymers and Diblock Copolymers via ATRP in Protic Media.
Li Y, et al.
Macromolecules, 36, 8268-8268 (2003)