Merck
458627
Sigma-Aldrich
Poly[bis(2-chlorethyl)ether-alt-1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]harnstoff], quaternisiert -Lösung
62 wt. % in H2O
Synonym(e):
Polyquaternium-2
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Konzentration
62 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.468
pH-Wert
7.5-8.5 (10 wt. % in solution)
bp
105 °C
Dichte
1.13 g/mL at 25 °C
Anwendung
Adhesion promoter toward polar surfaces. Conditioning agent in personal care products.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)