Wichtige Dokumente
654787
2,3′-Dibromoacetophenon
97%
Synonym(e):
α,3′-Dibromacetophenon, 3-Bromphenacylbromid
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4COCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47-52 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
BrCC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
InChIKey
MZBXSQBQPJWECM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?