640573
Cyclopropansulfonylchlorid
95%
Synonym(e):
Cyclopropylsulfonyl chloride
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.4770 (lit.)
Dichte
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClS(=O)(=O)C1CC1
InChI
1S/C3H5ClO2S/c4-7(5,6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChIKey
PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Cyclopropanesulfonyl chloride can be used in the synthesis of (1R,2S)-1-amino-2-vinylcyclopropanecarboxylic sulfonamide derivatives, which can serve as building blocks in the preparation of potent hepatitis C virus NS3 protease inhibitors.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
"Concise asymmetric synthesis of a (1R, 2S)-1-amino-2-vinylcyclopropanecarboxylic acid-derived sulfonamide and ethyl ester"
Organic & Biomolecular Chemistry, 11(39), 6796-6805 (2013)