Wichtige Dokumente
101273
2-Brom-4′-chloracetophenon
98%
Synonym(e):
ω-Brom-4-chloracetophenon, 4-Chlorphenacylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
93-96 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
ketone
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChIKey
FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)