Merck
389390
Sigma-Aldrich
2-Brom-4′-fluor-acetophenon
97%
Synonym(e):
ω-Brom-4-fluor-acetophenon, 4-Fluor-phenacylbromid
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4COCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
150 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-49 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
ketone
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChIKey
ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN6(5777)
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)