Wichtige Dokumente
649899
1-(3-Methoxyphenyl)-1-Heptanon
97%
Synonym(e):
1-(3-Methoxyphenyl)-heptan-1-on, 3-Heptanoylanisol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
139-144 °C/0.5 mmHg (lit.)
SMILES String
CCCCCCC(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C14H20O2/c1-3-4-5-6-10-14(15)12-8-7-9-13(11-12)16-2/h7-9,11H,3-6,10H2,1-2H3
InChIKey
FIRIFBOVXOXLTG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)