Wichtige Dokumente
H12455
Hexanophenon
99%
Synonym(e):
Amylphenyl-keton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.5105 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
25-26 °C (lit.)
Dichte
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O/c1-2-3-5-10-12(13)11-8-6-4-7-9-11/h4,6-9H,2-3,5,10H2,1H3
InChIKey
MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?