Wichtige Dokumente
586374
4-Chlorbenzoylacetonitril
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4COCH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
129-133 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
nitrile
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
InChIKey
JYOUFPNYTOFCSJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?