Wichtige Dokumente
117374
4′-Methoxyacetophenon
99%
Synonym(e):
4-Acetyl-anisol
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-38 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 2.474 g/L at 20 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
InChIKey
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)