Wichtige Dokumente
646091
Elaidoyl-L-carnitin -hydrochlorid
98% (CP)
Synonym(e):
trans-9-Octadecenoyl-L-carnitine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98% (CP)
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[N+](C[C@@H](CC(O)=O)OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/p+1/b13-12+/t23-/m1/s1
InChIKey
IPOLTUVFXFHAHI-MDRMPYQZSA-O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)