Wichtige Dokumente
616346
2,6-Dimethyl-d6-nitrobenzol
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
225 °C
mp (Schmelzpunkt)
14-16 °C (lit.)
Dichte
1.153 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1[N+]([O-])=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
HDFQKJQEWGVKCQ-WFGJKAKNSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)