N28353
1,3-Dimethyl-2-Nitrobenzol
99%
Synonym(e):
2-Nitro-m-xylol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.521 (lit.)
bp
225 °C/744 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
14-16 °C (lit.)
Dichte
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
InChIKey
HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)