Merck
616044
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-2,3,3,3-d4
98 atom % D
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-alanin-2,3,3,3-d4, L-Alanin-2,3,3,3-d4, N-Fmoc Derivat
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD(NH-Fmoc)CO2H
Molekulargewicht:
315.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
mp (Schmelzpunkt)
147-153 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1D3,11D
InChIKey
QWXZOFZKSQXPDC-UAMNTACQSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kyle M Koss et al.
Biomacromolecules, 20(1), 422-434 (2018-11-21)
The tissue environment is exceptionally complex, with well-controlled biochemical communication occurring between similar and dissimilar cells as well as between these cells and local extracellular matrices (ECM). To build an artificial ECM that can directly affect regional cell populations, a
K Koss et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 243, 204-213 (2016-11-05)
(RADA)