Merck
489816
Sigma-Aldrich
L-Tyrosin-(phenyl-3,5-d2)
98 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
L-4-Hydroxyphenyl-3,5-d2-alanin
About This Item
Lineare Formel:
4-(HO)C6H2D2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]c1cc(C[C@H](N)C(O)=O)cc([2H])c1O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i3D,4D
InChIKey
OUYCCCASQSFEME-ZQCIBQAJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)