Wichtige Dokumente
709549
5-Androsten-3ß-ol-17-on-d6
97 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
3ß-Hydroxy-5-androsten-17-on-d6, DHEA-d6, Dehydroepiandrosteron-2,2,3,4,4,6-d6, Dehydroisoandrosteron-d6, Prasteron-d6
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
149-151 °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C1=C2C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3C1
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i3D,7D2,11D2,13D
InChIKey
FMGSKLZLMKYGDP-BQXVJGQMSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?