Wichtige Dokumente
606022
Natrium-L-lactat-1-13C -Lösung
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonym(e):
L-Milchsäure-1-13C, Natriumsalzlösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Optische Aktivität
[α]25/D −12°, c = 1 in H2O
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 24
new score: 2
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
45-55 % (w/w) in H2O
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].C[C@H](O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i3+1;
InChIKey
NGSFWBMYFKHRBD-FWGDTYFGSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?