Wichtige Dokumente
752738
L-Cysteine-15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
98 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SC([2H])([2H])C([15NH2])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,4+1
InChIKey
XUJNEKJLAYXESH-KIYJLCFFSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)