Wichtige Dokumente
676144
Natrium-D-lactat-3-13C -Lösung
45-55% in H2O, 99 atom % 13C
Synonym(e):
D-Lactic -3-13C acid sodium salt solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Konzentration
45-55% in H2O
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].[13CH3][C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1/i1+1;
InChIKey
NGSFWBMYFKHRBD-MDBPNCOTSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)