Wichtige Dokumente
616702
Natrium L-Lactat-3,3,3-d3 Lösung
45-55 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Synonym(e):
L-Milch-3,3,3-d3 -säure Natriumsalz -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Packaged as gram of solution, 45-55% (w/w)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Konzentration
45-55 % (w/w) in H2O
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3;
InChIKey
NGSFWBMYFKHRBD-QQAVFRBQSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?