Merck
593869
Sigma-Aldrich
PSS-Octa[(3-glycidyloxypropyl)dimethylsiloxy], substituiert
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C64H136O36Si16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1931.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
Qualitätsniveau
Löslichkeit
H2O: insoluble
THF: soluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
toluene: soluble
Dichte
1.150 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(CCCOCC1CO1)O[Si]23O[Si]5(O[Si](C)(C)CCCOCC4CO4)O[Si]7(O[Si](C)(C)CCCOCC6CO6)O[Si](O[Si](C)(C)CCCOCC8CO8)(O2)O[Si]%10(O[Si](C)(C)CCCOCC9CO9)O[Si](O[Si](C)(C)CCCOCC%11CO%11)(O3)O[Si](O[Si](C)(C)CCCOCC%12CO%12)(O5)O[Si](O[Si](C)(C)CCCOCC%13CO%13)(O7)O%10
InChI
1S/C64H136O36Si16/c1-101(2,33-17-25-65-41-57-49-73-57)81-109-89-110(82-102(3,4)34-18-26-66-42-58-50-74-58)92-113(85-105(9,10)37-21-29-69-45-61-53-77-61)94-111(90-109,83-103(5,6)35-19-27-67-43-59-51-75-59)96-115(87-107(13,14)39-23-31-71-47-63-55-79-63)97-112(91-109,84-104(7,8)36-20-28-68-44-60-52-76-60)95-114(93-110,86-106(11,12)38-22-30-70-46-62-54-78-62)99-116(98-113,100-115)88-108(15,16)40-24-32-72-48-64-56-80-64/h57-64H,17-56H2,1-16H3
InChIKey
HCMVSVWSKGFMKX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)