Wichtige Dokumente
526835
PSS-Octamethyl, substituiert
Synonym(e):
Octamethylsilsesquioxan
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H24O12Si8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
Qualitätsniveau
SMILES String
C[Si]12O[Si]3(C)O[Si]4(C)O[Si](C)(O1)O[Si]5(C)O[Si](C)(O2)O[Si](C)(O3)O[Si](C)(O4)O5
InChI
1S/C8H24O12Si8/c1-21-9-22(2)12-25(5)14-23(3,10-21)16-27(7)17-24(4,11-21)15-26(6,13-22)19-28(8,18-25)20-27/h1-8H3
InChIKey
SOQGBGSEJYZNPS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?