Wichtige Dokumente
591092
Boc-Tyr-OH-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-4-hydroxyphenylalanin-15N, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosin-15N, L-4-Hydroxyphenylalanin-15N, N-t-Boc-Derivat, L-Tyrosin-15N, N-t-Boc-Derivat
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
133-135 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1/i15+1
InChIKey
CNBUSIJNWNXLQQ-ATIMDCQMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)