Wichtige Dokumente
578622
Fmoc-Ile-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-isoleucin-15N, Fmoc-L-isoleucin-15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
145-147 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC[C@H](C)[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m0/s1/i22+1
InChIKey
QXVFEIPAZSXRGM-FYOZIULDSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)