Merck
577952
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-asparagin-15N-säure-1-tert.-butylester
98 atom % 15N
Synonym(e):
L-Aspartic-15N acid, N-Fmoc, 1−tert-butyl ester
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH(15NH-Fmoc)CO2C(CH3)3
Molekulargewicht:
412.44
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC(C[C@H]([15NH]C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)C(CC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)13-21(26)20(12-22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1/i25+1
InChIKey
PUNKRZNOUPSOSL-HWAMHAJJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)