Wichtige Dokumente
683639
Fmoc-Asp(OtBu)-OH-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
CC(C)(C)O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m1/s1/i12+1,19+1,20+1,21+1,24+1
InChIKey
FODJWPHPWBKDON-YHPYBGJVSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?