Merck
558036
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Penten-2-ol
95%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D −5.0°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
Dichte
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
hydroxyl
SMILES String
C[C@@H](O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3/t5-/m1/s1
InChIKey
ZHZCYWWNFQUZOR-RXMQYKEDSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)