Wichtige Dokumente
666572
Dicyclohexylphosphin
97%
Synonym(e):
Cy2PH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Brechungsindex
n20/D 1.516
bp
129 °C/8 mmHg
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
C1CCC(CC1)PC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
InChIKey
HDULBKVLSJEMGN-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?