Merck
P8807
Sigma-Aldrich
4-Penten-2-ol
99%
Synonym(e):
Allyl-methylcarbinol
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
Beilstein:
1839744
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
Dichte
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3
InChIKey
ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
86.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)