55332
Luviquat™ FC 550
~40% active ingredients in H2O
Synonym(e):
Poly-[(3-methyl-1-vinylimidazolium-chlorid)-co-(1-vinylpyrrolidon)], Polyquaternium D16
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
cationic
Qualitätsniveau
Konzentration
~40% active ingredients in H2O
Methode(n)
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.417
pH-Wert
5.0-8.0 (10% in H2O, active ingredients)
Dichte
1.11 g/mL at 20 °C
InChI
1S/C6H9N2.C6H9NO.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8;/h3-6H,1H2,2H3;2H,1,3-5H2;1H/q+1;;/p-1
InChIKey
ZIQRJGXRRBOCEI-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?