G10601
Glyoxylsäure Monohydrat
98%
Synonym(e):
2-Oxoethansäure, Glyoxalsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
49-52 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].[H]C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O3.H2O/c3-1-2(4)5;/h1H,(H,4,5);1H2
InChIKey
MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?