Wichtige Dokumente
550256
Silbermethansulfonat
Synonym(e):
Methansulfonsäure Silbersalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: silver
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
252-256 °C (lit.)
SMILES String
[Ag+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Ag/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
MLKQJVFHEUORBO-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Heterocyclization reactions
- CO2-mediated rearrangement of propargyl alcohols for the synthesis of a,ß-unsaturated ketones and esters
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?