Wichtige Dokumente
329576
Natriumtrimethylsilanolat
95%
Synonym(e):
Trimethylsilanol Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Synthesis of the rhodium silonate complex.
- Silylation of methylphenylsilane with tert-butyldimethylsilanol to synthesize trisiloxanes.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?