176427
Silber-p-toluolsulfonat
≥99%
Synonym(e):
p-Toluolsulfonsäure Silbersalz, Silbertosylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: silver
SMILES String
[Ag+].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.Ag/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
JUDUFOKGIZUSFP-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?