Wichtige Dokumente
543624
6-Fluorchromon-3-carboxaldehyd
97%
Synonym(e):
6-Fluor-3-formylchromon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
155-160 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
ketone
SMILES String
Fc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H5FO3/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(13)6(4-12)5-14-9/h1-5H
InChIKey
VHRMOTNEBIKURN-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770)
Anwendung
- 3-((1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)(phenylamino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
- 3-((1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)((3,4,5-trimethoxyphenyl)amino)methyl)-6-fluoro-4H-chrome-4-one
- 3-((1-(tert-butyl)-1H-tetrazol-5-yl)(phenylamino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
- 3-((1-(tert-butyl)-1H-tetrazol-5-yl)((4-chlorophenyl)amino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)