Merck
538698
Sigma-Aldrich
3′-(Trifluormethyl)propiophenon
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4COCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4620 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
Dichte
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
CCC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-4-3-5-8(6-7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
UBTPNKXHYILGJU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)