Wichtige Dokumente
383449
3-Formylchromon
97%
Synonym(e):
4-Oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
151-153 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ketone
SMILES String
O=CC1=COc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(9)10(7)12/h1-6H
InChIKey
FSMYWBQIMDSGQP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Preparation of library of novel (E)-3-(2-arylcarbonyl-3-(arylamino)allyl)-4H-chromen-4-ones, by three-component domino reactions with (E)-3-(dimethylamino)-1-arylprop-2-en-1-ones and anilines under catalyst-free conditions.
- Facile and ecofriendly synthesis of new chromonyl chalcones.
- Synthesis of 3-(2-hydroxybenzoyl)quinolines and 7H-chromeno[3,2-c]quinolin-7-ones.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)