Wichtige Dokumente
527009
(4-Phenylthiophenyl)diphenylsulfoniumtriflat
Synonym(e):
(4-Phenylthiophenyl)-diphenylsulfonium-trifluormethansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
81-85 °C (lit.)
Qualitätsniveau
λmax
298 nm
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H19S2.CHF3O3S/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-19H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
WEYUQUMMYNRIPP-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?