Merck
524522
Sigma-Aldrich
Tris(butylcyclopentadienyl)yttrium(III)
99.9% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
Y(C5H4CH2(CH2)2CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: yttrium
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.5685 (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Y].CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CCCC[C]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C9H13.Y/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;
InChIKey
VPFJVCJZOKOCHT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 39 Yttrium
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)