Merck
510661
Sigma-Aldrich
Yttrium(III)-butoxid -Lösung
0.5 M in toluene, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
Y(OC4H9)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: yttrium
reagent type: catalyst
Konzentration
0.5 M in toluene
Brechungsindex
n20/D 1.495
bp
109 °C
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCO[Y](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Y/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
InChIKey
PCOPFSXTYFFNIG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Precursor to composite film electrode for solid oxide fuel cells.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)