Wichtige Dokumente
792640
Potassium silicate, anhydrous
Synonym(e):
Potassium polysilicate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
O=[Si](O[K])O[K]
InChI
1S/2K.O3Si/c;;1-4(2)3/q2*+1;-2
InChIKey
NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)