Wichtige Dokumente
523925
Poly(acrylsäure) -Lösung
average Mw ~100,000, 35 wt. % in H2O
Synonym(e):
PAA
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mw ~100,000
Qualitätsniveau
Konzentration
35 wt. % in H2O
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES String
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)