Wichtige Dokumente
192031
Poly(acrylsäure) partielles Natriumsalz -Lösung
average Mw ~5,000 by GPC, 50 wt. % in H2O
Synonym(e):
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mw ~5,000 by GPC
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Na, 0.5%
Konzentration
50 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.418
Anwendung
Poly(acrylic acid) partial sodium saltsolution(PAAPSS) can be used to fabricate humidity sensors as it is superhydrophilic in nature and allows the adsorption of the maximum number ofavailable water molecules onto the active layer. The addition of PAAPSSsignificantly increases sensitivity while maintaining stability.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?