Wichtige Dokumente
518654
4-Amino-2-chlor-6,7-dimethoxychinazolin
95%
Synonym(e):
2-Chlor-6,7-dimethoxy-4-chinazolinamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
262-268 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
InChIKey
HWIIAAVGRHKSOJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?