Wichtige Dokumente
81123
Poly(acrylsäure-Natriumsalz)
analytical standard, for GPC, 16,000
Synonym(e):
Natriumpolyacrylat, Poly-(natriumacrylat)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
for GPC
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Mol-Gew.
Mn ~12800
Mp ~16000
Mw ~18100
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.41
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?