Merck
516899
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-p-Toluolsulfinamid
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4S(O)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D +85°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
118-121 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m0/s1
InChIKey
YNJDSRPIGAUCEE-JTQLQIEISA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)